Learn More
A&D Weighing Balanzas de precisión serie GP con calibración interna y homologación clase II
Click to view available options
Capacidad:
101 kg
101 kg/61 kg
12 kg
21 kg
31 kg
31 kg/6,1 kg
61 kg
Legibilidad:
0,1 g
1 g
10 g/1 g (gama inteligente)
1 g/0,1 g (gama inteligente)
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- Homologación tipo CE
- Diseño de brazo oscilante o diseño de plataforma y pantalla independiente
- Protección IP65
- Construcción de acero inoxidable & aleación de aluminio resistente
- Calibración sencilla con pesa de calibración interna
- Velocidad de respuesta de SHS de solo 1,5 segundos
- Conforme a la normativa GLP, GMP e ISO
- Interfaz RS-232C.
- Salida de comparador y salida analógica (opcional)
- Gran pantalla fluorescente de vacío
- Función de memoria de datos
- Función de recuento con ACAI (mejora de precisión por recuento automático)
- Función de gama inteligente (GP-32K/102K/32KS)
- Función de comparador
- Pesaje con gancho inferior para muestras térmicas y magnéticas, así como para el cálculo de la densidad
- Función de pesaje de animales
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad | 61 kg |
| Tipo de pantalla | VFD |
| Legibilidad | 1 g |
| Tiempo de estabilización | 1,5 segundos |
| Tipo | Balanzas de precisión industriales |