missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

GPR75 Antibody (689714) [Janelia Fluor™ 635], Novus Biologicals™

Código de producto. 30175983 Tienda Bio Techne Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
0.1 mL
Tamaño de la unidad:
0.10 ml
Código de producto. Cantidad unitSize
30175983 0.1 mL 0.10 ml
1 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 30175983

Marca: Novus Biologicals FAB67281JF635

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

GPR75 Monoclonal antibody specifically detects GPR75 in Human samples. It is validated for Flow Cytometry
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Especificaciones

Antígeno GPR75
Aplicaciones Flow Cytometry
Clasificación Monoclonal
Clon 689714
Conjugado Janelia Fluor 635
Formulación 50mM Sodium Borate
Alias de gen G protein-coupled receptor 75, GPRchr2, MGC132002, probable G-protein coupled receptor 75, WI31133, WI-31133
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno NS0 mouse myeloma cell line transfected with human GPR75, Accession # O95800
Cantidad 0.1 mL
Estado normativo RUO
Disciplina de investigación GPCR
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10936
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento Store at 4°C in the dark.
Formulario Liquid
Isotype IgG2a
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.