Learn More
Abnova™ GPX8 293T Cell Transient Overexpression Lysate (Denatured) (T02)
Human overexpression lysate
Marca: Abnova™ H00493869-T02.100uL
Detalles adicionales : Peso : 0.00010kg
Especificaciones
Western Blot | |
GPX8 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured) | |
Theoretical M.W. 23.9kDa | |
Transient overexpression cell lysate was tested with anti-GPX8 antibody (Mfr. No. H00493869-B01P) by Western Blot. | |
1X Sample Buffer (50 mM Tris-HCl, 2% SDS, 10% glycerol, 300 mM 2-mercaptoethanol, 0.01% Bromophenol blue) | |
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing. |
293T | |
NM_001008397 | |
pCMV-GPX8 full-length | |
100 μL | |
Human |
Sécurité et traitement
Identifiant produit
Mention d'avertissement
Catégorie de danger
Mention de danger
Conseils de prudence
Informations supplémentaires
- 100UL GPX8 293T Cell Transient Overexpression Lysa
Mention d'avertissement
- Atención
Catégorie de danger
- Sensibilización cutánea Categoría 1
Mention de danger
- H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
Conseils de prudence
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
Informations supplémentaires
- MIXTURE LIST-Contém: Mercaptoethanol