Learn More
GR 125487 sulfamate, Tocris Bioscience™
Código de producto. 18065422
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Potent and selective 5-HT4 antagonist; active in vivo
Potent and selective 5-HT4 receptor antagonist (Ki = 0.19 nM for porcine 5-HT4). Centrally active following systemic administration in vivo.
CAS 859502-43-5
Fórmula molecular C19H29FN4O8S2
Peso molecular (g/mol) 524.579
Clave InChI VQJFDBXITIOGJM-UHFFFAOYSA-N
Sinónimo gr 125487 sulfamate, gr 125487 sulfamate salt, 5-fluoro-2-methoxy-1-2-methylsulfonyl amino ethyl-4-piperidinyl-1h-indole-3-methylcarboxylate sulfamate, tocris-1658, gr-125487 sulfamate salt, 1-2-methanesulfonamido ethyl piperidin-4-yl methyl 5-fluoro-2-methoxy-1h-indole-3-carboxylate; sulfamic acid, 1-2-methylsulfonyl amino ethyl-4-piperidinyl methyl 5-fluoro-2-methoxy-1h-indole-3-carboxylate, 1h-indole-3-carboxylic acid, 5-fluoro-2-methoxy-, 1-2-methylsulfonyl amino ethyl-4-piperidinyl methyl ester, sulfamate 1:1
PubChem CID 6604955
Nombre IUPAC [1-[2-(methanesulfonamido)ethyl]piperidin-4-yl]methyl 5-fluoro-2-methoxy-1H-indole-3-carboxylate;sulfamic acid
SMILES COC1=C(C2=C(N1)C=CC(=C2)F)C(=O)OCC3CCN(CC3)CCNS(=O)(=O)C.NS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material GR 125487 sulfamate
Cantidad 10 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 524.58
Porcentaje de pureza >98%