Learn More
Fisherbrand™ Grade 1100 Cellulose Technical Filter Paper
For filtration of coarse particles and gelatinous precipitates.
Marca:  Fisherbrand™ 1100A00005
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11799945
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos »
Explore más ofertas especiales
Descripción
Descripción
  • Creped thin paper
  • Wet strengthened
  • For filtering viscous liquids as arabic gum, gelatine, emulsions like agar-agar, alginate
Especificaciones
Especificaciones
Disc
50 to 60μm
Viscous liquids as Arabic gum, Gelatin, emulsions like Agar-agar, Alginate, protective Paper for filter presses
100 Pack
90 mm
Cellulose
50 to 60 μm
1100
0.2 mm
90 mm