Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de celulosa de grado 122
Velocidad de filtración muy rápida. El papel filtro de uso general de celulosa de grado 122 Fisherbrand™ se utiliza para todos los trabajos generales de laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Grado 122: Filtración muy rápida para todo tipo de tareas generales de laboratorio. Grado 600: Papel filtrante económico para todo tipo de tareas y protección de la mesa de trabajoEspecificaciones
Disco simple | |
17 to 30 μm | |
For all general works in laboratories | |
100/paquete | |
185mm |
Celulosa | |
17 to 30 μm | |
122 | |
0.17 mm | |
185mm |