Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de celulosa de grado 122
Velocidad de filtración muy rápida. El papel filtro de uso general de celulosa de grado 122 Fisherbrand™ se utiliza para todos los trabajos generales de laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.25200kg
Descripción
- Velocidad de filtración muy rápida
- Se utiliza para trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación
Especificaciones
Disco simple | |
De 17 a 30 μm | |
Papel de filtro utilizado para todos los trabajos generales en laboratorios | |
100/paquete | |
190 mm |
Celulosa | |
17-30 μm | |
122 | |
0,17 mm | |
190 mm |