Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de celulosa de grado 122
Velocidad de filtración muy rápida. El papel filtro de uso general de celulosa de grado 122 Fisherbrand™ se utiliza para todos los trabajos generales de laboratorio.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.14000kg
Descripción
Grado 122: Filtración muy rápida para todo tipo de tareas generales de laboratorio. Grado 600: Papel filtrante económico para todo tipo de tareas y protección de la mesa de trabajoEspecificaciones
Disco plegado | |
De 17 a 30 μm | |
Papel de filtro utilizado para todos los trabajos generales en laboratorios | |
100/paquete | |
150mm |
Celulosa | |
De 17 a 30 μm | |
122 | |
0.17 mm | |
150mm |