Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de grado 122
Papel filtro de uso general compatible con todas las tareas generales del laboratorio para lograr una filtración excelente y uniforme.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.16000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11728752
  • 13.80€ / paquete de 100
Fecha estimada de envío: 06-09-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Velocidad de filtración muy rápida
  • Se utiliza para trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación
Aplicaciones:
  • Sectores química, farmacéutico, de productos cosméticos, de alimentos y bebidas
  • Especificaciones
    Especificaciones
    Disco simple
    De 17 a 30 μm
    Papel de filtro utilizado para todos los trabajos generales en laboratorios
    100/paq.
    150 mm
    Celulosa
    17-30 μm
    122
    0,17 mm
    150 mm