Learn More
Fisherbrand™ Papel filtro multiuso de grado 122
Papel filtro de uso general compatible con todas las tareas generales del laboratorio para lograr una filtración excelente y uniforme.
Marca:  Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.05670kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 11812512
  • 4.65€ / paquete de 100
En stock
para ver el stock
Add to basket
Description
Description
  • Velocidad de filtración muy rápida
  • Se utiliza para trabajos generales, hospitales, laboratorios de investigación
Aplicaciones:
  • Sectores química, farmacéutico, de productos cosméticos, de alimentos y bebidas
  • Specifications
    Specifications
    Disco simple
    De 17 a 30 μm
    Papel de filtro utilizado para todos los trabajos generales en laboratorios
    Paquete de 100
    90 mm
    Celulosa
    17-30 μm
    122
    0,17 mm
    90 mm
    Product Suggestions
    Product Suggestions
    Videos
    SDS
    Documents
    Documents
    Certificates
    Special Offers
    Special Offers