Learn More
Thermo Scientific™ Esferas de rubí grado 25, diám.: 1 mm
37.50€ - 309.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Esfera de rubí |
---|---|
Diámetro (métrico) | 1 mm |
Grado | Grado 25 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11326029
|
Thermo Scientific™
042075.KM |
25 piezas | N/A | ||||||
15491767
|
Thermo Scientific™
042075.KJ |
5 piezas |
37.50€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 11-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11336029
|
Thermo Scientific™
042075.KN |
100 piezas | N/A | ||||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Esfera de rubí | |
1 mm | |
Grado 25 |