Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Ruby Spheres, Dia.: 3mm
57.90€ - 619.00€
Especificaciones
Tipo de producto Esfera de rubí
Diámetro (métrico) 3 mm
Grado Grado 25
Ver más especificaciones
Productos 3
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
11346039
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
042081.KM
25 piezas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
15451777
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
042081.KJ
5 piezas
57.90€
paquete de 5
Fecha estimada de envío: 29-11-2024
para ver el stock
Añadir a la cesta
11356039
Ver documentos Detalles de la promoción
Thermo Scientific™
042081.KN
100 piezas Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
N/A
Descripción
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Especificaciones
Esfera de rubí
3 mm
Grado 25