Learn More
Thermo Scientific™ Esferas de zafiro grado 25, diám.: 1 mm
53.47€ - 441.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Esfera de zafiro |
---|---|
Diámetro (métrico) | 1 mm |
Grado | Grado 25 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
15431767
|
Thermo Scientific™
042067.KJ |
5 piezas |
53.47€
paquete de 5 |
Fecha estimada de envío: 22-01-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11336019
|
Thermo Scientific™
042067.KM |
25 piezas | N/A | ||||||
11346019
|
Thermo Scientific™
042067.KN |
100 piezas | N/A | ||||||
Descripción
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Especificaciones
Esfera de zafiro | |
1 mm | |
Grado 25 |