Learn More
Thermo Scientific™ Grade 25 Sapphire Spheres, Dia.: 3.5mm
Marca: Thermo Scientific™ 042060.KN
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Esfera de zafiro | |
3,5mm | |
Grado 25 | |
100 piezas |