Learn More
Thermo Scientific Chemicals Esferas de zafiro grado 25, diám.: 4 mm
34.86€ - 640.00€
Especificaciones
Tipo de producto | Esfera de zafiro |
---|---|
Diámetro (métrico) | 4 mm |
Grado | Grado 25 |
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
11375999
|
Thermo Scientific Chemicals
042059.KH |
2 piezas | N/A | ||||||
11385999
|
Thermo Scientific Chemicals
042059.KK |
10 piezas |
147.00€
paquete de 10 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
11389717
|
Thermo Scientific Chemicals
042059.KD |
50 piezas |
640.00€
paquete de 50 |
Fecha estimada de envío: 18-11-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
Este producto de marca Thermo Scientific formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific.
Especificaciones
Esfera de zafiro | |
4 mm | |
Grado 25 |
RUO – Research Use Only