Descripción
Aplicaciones:
- Se utiliza en la separación e identificación de aditivos en los alimentos
- Ayuda a determinar el contenido en ácido málico de los vinos producidos por fermentación
Especificaciones
Especificaciones
| Grosor de película | 0,35 mm |
| Para utilizar con (aplicación) | Adecuado para electroforesis y cromatografía |
| Formato | Lámina |
| Grado | 508 |
| Material | Papel |
| Anchura (métrico) | 200 mm |
| Caudal | 115 mm/30 min |
| Longitud (métrico) | 200 mm |