Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro multiuso de celulosa de grado 600
Se utiliza en escuelas y como papel protector para mesas de trabajo. El papel filtro multiuso de celulosa de grado 600 Fisherbrand™ es económico.
Marca: Fisherbrand™
Detalles adicionales : Peso : 0.01000kg
Descripción
Grado 122: Filtración muy rápida para todo tipo de tareas generales de laboratorio. Grado 600: Papel filtrante económico para todo tipo de tareas y protección de la mesa de trabajoEspecificaciones
Lámina | |
10 to 20 μm | |
Economical filter Paper used in schools and as bench protective Paper | |
100/paquete | |
520 x 520mm | |
520 mm |
Celulosa | |
10 to 20 μm | |
600 | |
0.15mm | |
520 mm |