Learn More
Fisherbrand™ Papel de filtro especial para filtrado medio de grado 602
Adecuado para todos los trabajos en laboratorios. El papel filtro especial Fisherbrand™ 602 Medium Filtering se utiliza en la filtración de distintos productos, recubrimiento farmacéutico (pastillas, polvos, apósitos y comprimidos).
10.45€ - 228.00€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Todos los trabajos de laboratorio: filtración de distintos productos, recubrimiento farmacéutico (pastillas, polvos, apósitos y comprimidos) |
---|---|
Grado | 602 |
Dimensiones (L x An) | 520 x 420 mm |
Longitud (métrico) | 520 mm |
Anchura (métrico) | 420 mm |
Código de producto | Marca | Formato | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11714166
|
Fisherbrand™
|
Lámina | Paquete de 500 |
228.00€
paquete de 500 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11754566
|
Fisherbrand™
|
Folded Sheet | 25PK |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||||
Descripción
- Color: Gris vitela
Especificaciones
Todos los trabajos de laboratorio: filtración de distintos productos, recubrimiento farmacéutico (pastillas, polvos, apósitos y comprimidos) | |
520 x 420 mm | |
420 mm |
602 | |
520 mm |