Learn More
Fisherbrand™ Papel de protección de superficies de grado 604
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 m x 46 cm
50 m x 6 cm
520 x 420 mm
570 x 460 mm
600 x 500 mm
Tipo de empaquetado:
Láminas individuales
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Descripción
- Disponibles en formato de lámina o rollo
- El papel absorbente con dorso de polietileno de 125 g/m2 absorbe rápidamente los derrames y evita que el flujo pase a la superficie de trabajo.
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Papel protector de superficies |
| Material | Papel de grado 604 |
| Longitud (métrico) | 520mm |
| Anchura (métrico) | 420mm |
| Dimensiones (L x An) | 520 x 420 mm |
| Material del respaldo | Polietileno |
| Color | Blanco |
| Grosor | 0,25mm |
| Cantidad | 100 láminas |
| Tipo de empaquetado | Láminas individuales |