Learn More
Fisherbrand™ Papel de protección de superficies de grado 604
Código de producto. 11725375 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
50 m x 46 cm
50 m x 6 cm
520 x 420 mm
570 x 460 mm
600 x 500 mm
Tipo de empaquetado:
Láminas individuales
Rollo
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 100
Código de producto. 11725375
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Diseñado para proteger las superficies del laboratorio frente a derrames de sustancias peligrosas. El papel de protección de superficie de grado 604 Fisherbrand™ protege contra daños por ácidos, líquidos tóxicos, corrosivos y radiactivos e impactos.
  • Disponibles en formato de lámina o rollo
  • El papel absorbente con dorso de polietileno de 125 g/m2 absorbe rápidamente los derrames y evita que el flujo pase a la superficie de trabajo.
Especificaciones
Tipo de producto Papel protector de superficies
Material Papel de grado 604
Longitud (métrico) 600 mm
Anchura (métrico) 500 mm
Dimensiones (L x An) 600 x 500 mm
Material del respaldo Polietileno
Color Blanco
Grosor 0.25mm
Cantidad 100 láminas
Tipo de empaquetado Láminas individuales