Learn More
Fisherbrand™ Papel de protección de superficie de grado 604
Diseñado para proteger las superficies del laboratorio frente a derrames de sustancias peligrosas. El papel de protección de superficie de grado 604 Fisherbrand™ protege contra daños por ácidos, líquidos tóxicos, corrosivos y radioactivos e impactos.
66.25€ - 223.00€
Especificaciones
Material | Papel de grado 604 |
---|---|
Material del respaldo | Polietileno |
Color | Blanco |
Grosor | 0,25mm |
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Longitud (métrico) | Anchura (métrico) | Tipo de producto | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||
11728742
|
Fisherbrand™
|
570mm | 460mm | Láminas individuales | 100 láminas |
103.00€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11758722
|
Fisherbrand™
|
50m | 0,46m | Rollo | 1 rollo |
150.00€
cada uno |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
||
11725375
|
Fisherbrand™
|
600 mm | 500 mm | Láminas individuales | 100 láminas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11710005
|
Fisherbrand™
|
50m | 0,6m | Rollo | 1 rollo |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
11715375
|
Fisherbrand™
|
520mm | 420mm | Láminas individuales | 100 láminas |
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado. Ver la página del producto para posibles alternativas |
|||
Descripción
- Disponibles en formato de lámina o rollo
- Dorso de polietileno de 125 g/m2 El papel absorbente absorbe rápidamente los derrames y evita que el flujo pase a la superficie de trabajo
Especificaciones
Papel de grado 604 | |
Polietileno | |
Blanco | |
0,25mm |