Learn More
Fisherbrand™ Papel Joseph muy absorbente de grado 605
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Dimensiones (L x An):
120 x 120 mm
150 x 150 mm
220 x 400 mm
500 x 350 mm
500 x 350 mm
Formato:
Hoja
Hoja plegada
Cantidad de embalaje:
100/paq.
200 paq.
500 paq.
Paquete de 50
Paquete de 500
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 200
paquete de 50
paquete de 500
Descripción
Aplicaciones:
- Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas de microscopio, frascos
Especificaciones
Especificaciones
| Longitud (métrico) | 500 mm |
| Anchura (métrico) | 350 mm |
| Dimensiones (L x An) | 500 x 350 mm |
| Formato | Hoja plegada |
| Para utilizar con (aplicación) | Limpieza y secado de recipientes de vidrio, tubos, matraces, placas microscópicas y frascos en laboratorios y hospitales |
| Cantidad de embalaje | Paquete de 50 |
| Grado | 605 |