Learn More
Fisherbrand™ Papel de protección de superficies de grado 606
Código de producto. 11708513 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
50m
570mm
600mm
Anchura (métrico):
0,49m
0,6m
0,92m
460mm
500mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 50
Código de producto. 11708513
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Se utiliza como papel absorbente para la protección de superficies. El papel de protección de superficies de grado 606 Fisherbrand™ es un papel blanco ultraabsorbente con un revestimiento de PE por un lado.
Aplicaciones:
  • Capacidad de absorción: 200g/m2
  • Protege mesas de trabajo de laboratorio contra ácidos, líquidos tóxicos, corrosivos y radiactivos, impactos de vidrio
  • Ayuda a la recuperación de material valioso, como metales preciosos
  • Protección y disposición de jaulas de animales
Especificaciones
Tipo de producto Papel protector de superficies
Material Papel
Absorbencia 200 mL/m2
Longitud (métrico) 50m
Anchura (métrico) 0,49m
Material del respaldo Polietileno
Color Blanco
Para utilizar con (aplicación) Protección de mesas de trabajo de laboratorio contra líquidos radiactivos, corrosivos, tóxicos y ácidos, impactos
Cantidad 1RL