Learn More
Fisherbrand™ Dedal de extracción de línter de algodón y fibra de celulosa de grado 7
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Longitud (métrico):
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
123 mm
130 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Descripción
- Fibras de línters de algodón puro al 100 %
- Neutras y libres de grasas
- Alta resistencia mecánica
- Capacidad de retención excelente
Aplicaciones:
- Extracción de azufre
- Extracción del contenido en lípidos libres de los alimentos
- Determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales
- Análisis de laca y ligante en colores de pintura
- Control de emisión de humos en chimeneas industriales
- Análisis gravimétrico de polvo en gases
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 30 mm |
| Material | Fibras de celulosa de alta pureza y línters de algodón |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de azufre en masas gaseosas, determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales |
| Grado | 7 |
| Para utilizar con (equipo) | Adecuado para todos los sistemas extractores |
| Longitud (métrico) | 80 mm |
| Tipo de producto | Dedal de extracción |