Learn More
Fisherbrand™ Dedal de extracción de línter de algodón y fibra de celulosa de grado 7
Código de producto. 11704546 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro interior (métrico):
16 mm
19 mm
19 mm
22 mm
22 mm
25 mm
26 mm
27 mm
28 mm
28 mm
30 mm
30 mm
33 mm
33 mm
34 mm
35 mm
37 mm
41 mm
41 mm
43 mm
58 mm
70 mm
80 mm
Longitud (métrico):
40 mm
60 mm
60 mm
80 mm
80 mm
90 mm
94 mm
100 mm
100 mm
118 mm
120 mm
123 mm
123 mm
130 mm
130 mm
150 mm
170 mm
200 mm
240 mm
250 mm
Tamaño de la unidad:
25 PCS
paquete de 25
Código de producto. 11704546
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Adecuados para todos los sistemas extractores.
  • Fibras de línters de algodón puro al 100 %
  • Neutras y libres de grasas
  • Alta resistencia mecánica
  • Capacidad de retención excelente
Aplicaciones:
  • Extracción de azufre
  • Extracción del contenido en lípidos libres de los alimentos
  • Determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales
  • Análisis de laca y ligante en colores de pintura
  • Control de emisión de humos en chimeneas industriales
  • Análisis gravimétrico de polvo en gases
Especificaciones
Diámetro interior (métrico) 80 mm
Material Fibras de celulosa de alta pureza y línters de algodón
Para utilizar con (aplicación) Extracción de azufre en masas gaseosas, determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales
Grado 7
Para utilizar con (equipo) Adecuado para todos los sistemas extractores
Longitud (métrico) 250 mm
Tipo de producto Dedal de extracción