Learn More
- Home
- Products
- Sistemas de extracción
- Dedales de extracción
- Fisherbrand™ Dedal de extracción de línter de algodón y fibra de celulosa de grado 7
Fisherbrand™ Dedal de extracción de línter de algodón y fibra de celulosa de grado 7
Código de producto. p-8002091 Tienda Fisherbrand Productos| Código de producto. | Diámetro interior (métrico) | Longitud (métrico) | unitSize |
|---|---|---|---|
| 11764526 | 16 mm | 100 mm | paquete de 25 |
| 11734536 | 19 mm | 40 mm | paquete de 25 |
| 11724043 | 19 mm | 90 mm | paquete de 25 |
| 11774526 | 22 mm | 60 mm | paquete de 25 |
| 11754043 | 25 mm | 100 mm | paquete de 25 |
| 11734043 | 22 mm | 80 mm | paquete de 25 |
| 11774043 | 26 mm | 60 mm | paquete de 25 |
| 11744043 | 25 mm | 80 mm | paquete de 25 |
| 11784526 | 27 mm | 80 mm | paquete de 25 |
| 11794043 | 28 mm | 100 mm | paquete de 25 |
| 11542103 | 28 mm | 120 mm | paquete de 25 |
| 11784043 | 28 mm | 80 mm | paquete de 25 |
| 11714053 | 30 mm | 100 mm | paquete de 25 |
| 11724536 | 30 mm | 150 mm | paquete de 25 |
| 11704053 | 30 mm | 80 mm | paquete de 25 |
| 11734053 | 33 mm | 100 mm | paquete de 25 |
| 11744536 | 33 mm | 118 mm | paquete de 25 |
| 11724053 | 33 mm | 80 mm | 25 PCS |
| 11714536 | 33 mm | 94 mm | paquete de 25 |
| 11794526 | 34 mm | 130 mm | paquete de 25 |
| 11764536 | 35 mm | 150 mm | paquete de 25 |
| 11744053 | 37 mm | 130 mm | paquete de 25 |
| 11754053 | 41 mm | 123 mm | paquete de 25 |
| 11704536 | 41 mm | 150 mm | paquete de 25 |
| 11754536 | 43 mm | 123 mm | paquete de 25 |
| 11774536 | 58 mm | 170 mm | paquete de 25 |
| 11784536 | 70 mm | 240 mm | paquete de 25 |
| 11794536 | 80 mm | 200 mm | paquete de 25 |
| 11704546 | 80 mm | 250 mm | paquete de 25 |
Código de producto. 11764526
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Descripción
- Fibras de línters de algodón puro al 100 %
- Neutras y libres de grasas
- Alta resistencia mecánica
- Capacidad de retención excelente
Aplicaciones:
- Extracción de azufre
- Extracción del contenido en lípidos libres de los alimentos
- Determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales
- Análisis de laca y ligante en colores de pintura
- Control de emisión de humos en chimeneas industriales
- Análisis gravimétrico de polvo en gases
Especificaciones
Especificaciones
| Diámetro interior (métrico) | 16 mm |
| Material | Fibras de celulosa de alta pureza y línters de algodón |
| Para utilizar con (aplicación) | Extracción de azufre en masas gaseosas, determinación de polvo y alquitrán en aire y gases industriales |
| Grado | 7 |
| Para utilizar con (equipo) | Adecuado para todos los sistemas extractores |
| Longitud (métrico) | 100 mm |
| Tipo de producto | Dedal de extracción |