Learn More
Fisherbrand™ Papel de prueba de germinación y semillas de grado 907, disco liso
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Diámetro (métrico):
85 mm
90 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Descripción
- Papel resistente a la humedad160g/m&msup;2
- Absorbente
- Libre de cloro
- El pH debe estar entre 6,0 y 7,5
- Para semillas pequeñas como las de hierbas y flores
- Color blanco
Especificaciones
Especificaciones
| Peso base | 160 g/m2 |
| Color | Blanco |
| Material | Papel |
| Para utilizar con (aplicación) | Germination assays of seed specimen |
| N.° por paquete | 100 |
| Intervalo de pH | 6 to 7.5 |
| Grosor (métrico) | 0.38 mm |
| Tipo | Germination and Seed Test Paper |
| Diámetro (métrico) | 85 mm |