Learn More
Fisherbrand™ Paños de limpieza de lentes de grado 913
Se utiliza para la limpieza de lentes ópticas.
Marca:  Fisherbrand™ 0913F00034
Código de producto. 10737643
  • 48.31€ / paquete de 25
Fecha estimada de envío: 30-05-2025
para ver el stock
Explore más ofertas especiales
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
  • Papel muy fino
  • Fabricado con fibras 100 % de manila
  • No esponjoso
  • Peso: 12g/m2
Aplicación
  • Limpieza de diversas lentes ópticas
  • Limpieza de filamentos de fibra óptica
Especificaciones
Especificaciones
Toallitas de limpieza de lentes
Limpieza de diversas lentes ópticas (objetivos, binoculares de microscopios, lupas, gafas, etc.), limpieza de filamentos de fibra óptica
Fibras de manila
Certificados
Ofertas especiales
Ofertas especiales
Título del producto
Fisherbrand™ Paños de limpieza de lentes de grado 913 > Dimensiones: 150 x 100 mm (Pr. x An.); cantidad: 625/Paq. Folleto