Learn More
Fisherbrand™ Grade 925 Sterilization Paper
Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
35 cm
50 cm
60 cm
65 cm
75 cm
90 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 500
Descripción
- Creped paper
- Weight: 60g/mm2
Applications:
- Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | EN 868-2 |
| Color | Blanca |
| Para utilizar con (aplicación) | Recubrimiento de prendas médicas, instrumentos quirúrgicos y otros artículos utilizados en la esterilización mediante radiación gamma, gas y vapor |
| Material | Papel |
| Cantidad | 250 Pk. |
| Longitud (métrico) | 75 cm |
| Anchura (métrico) | 75 cm |
| Peso (métrico) | 60 gsm |
| Tipo de producto | Papel de esterilización |
| Mostrar más |