Learn More
Fisherbrand™ Grade 925 Sterilization Paper
Código de producto. 11784576 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
35 cm
50 cm
60 cm
65 cm
75 cm
90 cm
100 cm
Tamaño de la unidad:
250 PCS
500 PCS
paquete de 2000
paquete de 250
paquete de 500
Código de producto. 11784576
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Se utiliza como envoltura para ropa médica.
  • Creped paper
  • Weight: 60g/mm2
Applications:
  • Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Especificaciones
Esterilizables en autoclave Autoclavable
Certificaciones/conformidad EN 868-2
Color Blanca
Para utilizar con (aplicación) Recubrimiento de prendas médicas, instrumentos quirúrgicos y otros artículos utilizados en la esterilización mediante radiación gamma, gas y vapor
Material Papel
Cantidad 250 Pk.
Longitud (métrico) 100 cm
Anchura (métrico) 100 cm
Peso (métrico) 60 gsm
Tipo de producto Papel de esterilización
Grado 925