Learn More
Fisherbrand™ Grade 925 Sterilization Paper
Se utiliza como envoltura para ropa médica.
Marca: Fisherbrand™ 0925F00023
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
- Creped paper
- Weight: 60g/mm2
Applications:
- Used in steam gas and gamma-ray sterilization
Especificaciones
Autoclavable | |
Blanca | |
60 cm | |
60 g/m2 | |
Papel | |
60 cm |
EN 868-2 | |
Recubrimiento de prendas médicas, instrumentos quirúrgicos y otros artículos utilizados en la esterilización mediante radiación gamma, gas y vapor | |
Papel de esterilización | |
925 | |
500 Pk. |