Learn More
Hirschmann™ Pipeta de dilución graduada
Click to view available options
Volumen (métrico):
1/2/2.1/2.2 ml
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Descripción
- With blue graduation
- Acc. to DIN 12 838 and 12 839
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Para dilución por método demeter |
| Graduado | Sí |
| Color de graduación | Azul |
| Cantidad | 25 paquete |
| Volumen (métrico) | 1/2/2.1/2.2 ml |
| Longitud (métrico) | 250 ± 5 mm |
| Tipo | Pipeta graduada |