Learn More
3M™ Graffiti Remover 3000
Formulated to quickly and effectively remove graffiti from brickwork and concrete surfaces. Effective on a wide range of graffiti substances including aerosol spray paint, permanent markers, crayon, and emulsion paint.
245.00€ - 830.00€
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Volumen (métrico) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
17179340
|
3M™
7100030785 |
500 mL |
245.00€
4 botellas |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
17189340
|
3M™
7100030786 |
5 L |
830.00€
4 botellas |
Fecha estimada de envío: 04-02-2025
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Graffiti remover for plastic, painted, or varnished surfaces
- Effective against aerosol spray paint, permanent markers, lipstick, crayon, and emulsion paint
- The solvent’s liquid form allows for quick penetration and rapid breakdown of graffiti
- Does not contain NEP (N-Ethyl-pyrrolidone) or NMP (N-Methyl-2-pyrrolidone) used in other graffiti removers, which can pose a significant risk to health
- Has minimal odor to enhance user comfort and efficiency unlike traditional chemical removers which emit powerful odors and harmful vapors
- Low environmental impact since the product does not contain aromatic, aliphatic, or chlorinated solvents
Especificaciones
Limpiador de grafitis |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- 3M Graffiti Remover 3000 (New formulation)
Palabra de advertencia
- Atención
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H319-Provoca irritación ocular grave.
Consejos de prudencia
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: Fatty acids, C16-18,Ethyl 3-ethoxypropionate, Dimethyl Adipate, Dimethyl Succinate
- UNKNOWN ACUTE-4% de la mezcla consiste en uno o varios componentes de toxicidad aguda desconocida.
- UNKNOWN AQUATIC-Contiene 10% de componentes de toxicidad desconocida para el medio ambiente acuático.