Learn More
BD Reactivos de repuesto BBL™ para kit de tinción de Gram
Se puede utilizar como reactivo de repuesto para los kits de tinción de Gram BD™. El violeta cristal de Gram BD™ se utiliza como tinción primaria en un proceso de tinción de Gram en 4 pasos. Disponible en frascos de solución de 250 ml para su uso directo o en recipientes de 3,8 l (1 gal) para un almacenamiento a granel
223.00€ - 243.00€
Especificaciones
Tipo | Cristal violeta |
---|---|
Certificaciones/conformidad | CE |
Formato | Líquido |
Para utilizar con (aplicación) | Utilizado para teñir microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial |
Color | Morado |
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Tipo | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
11778193
|
BD
212525 |
Cristal violeta | 4 x 250 ml |
223.00€
1 litro |
Fecha estimada de envío: 16-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
11788193
|
BD
212526 |
Cristal violeta | 3,8 l |
243.00€
3.80 litro |
Fecha estimada de envío: 09-12-2024
Inicie sesión para ver el stock |
||||
Descripción
- Los kits de tinción completos reducen las complicaciones asociadas a los procedimientos de tinción de gram
- El frasco de solución resistente a roturas incluye un tapón plano con bisagra que facilita la regulación del caudal y ayuda a evitar derrames y manchas
- Las etiquetas codificadas por colores permiten la identificación rápida de reactivos
- La solución de yodo estabilizada no requiere mezcla y tiene una larga vida útil
Información de órdenes
Disponible en paquetes de cuatro frascos de 250 ml o frascos de 3,8 l (1 gal) individuales
Especificaciones
Cristal violeta | |
Líquido | |
Morado | |
Cristal violeta |
CE | |
Utilizado para teñir microorganismos procedentes de cultivos o muestras por el método Gram diferencial | |
De 15° a 30 °C |
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- Atención
Clasificación
- Carcinogenicidad Categoría 2
- Toxicidad aguda Categoría 4
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
Indicaciones de peligro
- H332-Nocivo en caso de inhalación.
- H351-Se sospecha que provoca cáncer.
- H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
- P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
- P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
- P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
- P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
- P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
- P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
- P405-Guardar bajo llave.
- P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: isopropanol, methanol, ethanol, C.I. basic violet 3