Learn More
Grant Instruments™ Densitómetro Grant Bio™
Mide la turbidez de suspensiones celulares en una gran variedad de aplicaciones de ciencias de la vida. El densitómetro Grant Instruments™ se ha diseñado y calibrado de fábrica para medir la turbidez en el intervalo de 0.5 a 4.0 unidades McFarland (DEN-1), de 0.0 a > 7.5 unidades McFarland (DEN-1B) con una pequeña desviación estándar.
Marca: Grant Instruments™
Detalles adicionales : Peso : 0.70000kg
Descripción
- Intervalo de medición: De 0,3 a 15 unidades McFarland (DEN-1), de 0 a 6 unidades McFarland (DEN-1B)
- Tiempo de medición: 1 segundo
- Precisión: ±3%
- Las lecturas, mostradas de manera cómoda en unidades McFarland, son claramente visibles en la pantalla LED brillante
- Calibrado de fábrica: mantiene la calibración sin suministro eléctrico
- Permite la calibración del usuario con estándares comerciales o suspensiones celulares preparadas en el laboratorio
- Diseñado para tubos con un diámetro exterior de 18 mm
- También se pueden adaptar a tubos de 16 mm mediante el adaptador de tubos opcional D-16
- Diseño extremadamente compacto con tamaño pequeño y perfil bajo que encaja perfectamente en el espacio de trabajo más pequeño
- DEN-1b: alimentado por tres pilas AAA o mediante suministro eléctrico externo.
Especificaciones
Densitómetro | |
LCD | |
± 3% | |
De 0,00 a 15,00 unidades McFarland | |
165 mm | |
Entrada CA 120/230 V 50/60 Hz Salida CC 12 V | |
De 4 °C a 40 °C |
LED | |
≥ 2 | |
De 0,00 a 15,00 unidades McFarland | |
115 x 165 x 75 mm | |
75 mm | |
12 V | |
0,7 kg |