Learn More
asecos™ Granulado universal grano fino
Para aglutinar aceites, lejías, grasas, combustibles, pinturas, etc.
Marca: asecos™ 18453
Detalles adicionales : Peso : 60.00000kg
Descripción
- Grano de 0.5-1 mm
- La bolsa de 20 kg aglutina hasta 18 l de gasóleo para calefacción
- Penetra en pequeñas depresiones y grietas
- Más adecuado para un gran contacto con la superficie y una rápida absorción (por ejemplo, superficies de tráfico)
- Óptima resistencia al deslizamiento incluso cuando está completamente saturado
Especificaciones
Loose Particulate | |
Absorbent Granules | |
132.28 lb. | |
60 kg |