Learn More
WTW™ Celda de conductividad de 2 electrodos de grafito
Las celdas de medición de conductividad de uso universal de WTW establecen el estándar en la medición de conductividad. Su tecnología de 4 electrodos las hace insensibles a la contaminación, no se ven afectadas por los efectos de la polarización y por lo tanto son precisas y fiables en cualquier situación.
Marca: WTW™ 301995
Detalles adicionales : Peso : 0.50000kg
Especificaciones
Celda de conductividad de grafito de 2 electrodos | |
Elimine los errores causados por los efectos de polarización y de muestras sucias | |
Grafito | |
1,5 m |
Electrodo KLE 325 estándar | |
Sensor de temperatura integrado y cable de 1,5 m | |
0°C a 80°C |