Learn More
Thermo Scientific Chemicals Crisol de grafito de fusión
Código de producto. 15426055
Click to view available options
Capacidad (métrico):
7.5cc
7.88cc
Cantidad:
36 uds.
50 uds.
Tamaño de la unidad:
paquete de 36
paquete de 50
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15426055
Marca: Thermo Scientific Chemicals 014747.UB
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Fabricado con materiales de grafito que proporcionan una uniformidad térmica excepcional y exactitud en las especificaciones dimensionales.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Descripción Grafito extruido no purificado
Material Grafito
Para utilizar con (aplicación) Metalurgia
Cantidad 36 uds.
Capacidad (métrico) 7.88cc
Product Type Crisol de grafito de fusión
Forma Punto de perforación