Learn More
Polvo de grafito, natural, alta pureza, – 200 malla, 99.9995%(base metálica), Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 15416055
Click to view available options
Cantidad:
28 g
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Graphite powder
Nombre de nota Natural
CAS 7782-42-5
Tamaño de malla −200 Mesh
Notas de grado de pureza Ultra superior purity
Olor Odorless
Notas del porcentaje del ensayo (base metálica)
Fórmula molecular C
Número MDL MFCD00133992 MFCD00144065 MFCD00146977 MFCD00211867 MFCD06411993 MFCD07370731
Cantidad 28 g
Número UN UN1325
Sinónimo graphite, activated charcoal, norit, mineral, carbon-12, carbono, graphene, acticarbone, anthrasorb, carbosieve
Información de solubilidad Insoluble in water.
Clave InChI OKTJSMMVPCPJKN-UHFFFAOYSA-N
SMILES [C]
Nombre IUPAC carbón
Peso molecular (g/mol) 12.01
PubChem CID 5462310
ChEBI CHEBI:27594
Porcentaje de pureza 99.9999%
Forma física Polvo, pureza ultrasuperior