Learn More
Varilla de grafito, revestimiento pirolítico, 2 mm (0,08 in) de diámetro x 152 mm (6 in) de longitud, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-7058958
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 Pc.
5 Pc.
Tamaño de la unidad:
cada uno
paquete de 5
15436545 1 Pc. cada uno
15446545 5 Pc. paquete de 5
2 options
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Código de producto. 15436545
Marca: Thermo Scientific Alfa Aesar 043670.KG
Solicitar formato a granel o personalizado
Normativa: es posible que la compra de este producto esté sujeta a restricciones y necesitemos solicitarle documentación adicional.
Graphite rod, is suitable for making: Anodes, Electrodes, Heating elements, Crucibles, Molds & Ingots, Hot press dies, Gas nozzles, Lubrication sticks, Bushings & bearings.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Graphite rod
Nombre de nota Pyrolytic coated, 2mm (0.08 in.) dia. x 152mm (6 in.) long
Número MDL MFCD00144065
Cantidad 1 Pc.
Información de solubilidad It is insoluble in water.
Forma física Varilla,  ≈0,8 g/pc