Learn More
Fisherbrand™ Estufa microbiológica de convección por gravedad, de acero inoxidable
Código de producto. 15895901 Tienda Fisherbrand Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
75 l
117 l
194 l
Unit Size:
cada uno
Product Code. 15895901
Only null left
Add to basket
Add to basket
Ideal para incubación microbiológica y almacenamiento calentado.
  • Ideal para incubación microbiológica y almacenamiento calentado
  • Temperatura máxima de 75 °C
  • Control digital con punto de ajuste único
  • Puerta interior de vidrio para una perturbación mínima al ver las muestras
  • Apilable, sin necesidad de herramientas ni kit
  • Orificio de acceso de serie
  • Interior de acero inoxidable
  • Garantía de dos años en piezas y mano de obra
  • Marcado CE
  • Se incluyen de serie dos estantes perforados de acero inoxidable
  • Estantes adicionales también disponibles
incubación, almacenamiento, microbiología
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacidad del estante (métrico) 25 kg
Capacidad (métrico) 75 l
Material de la cámara Acero inoxidable
Convection Type Gravedad
Material Acero inoxidable
N.º de estantes 2
Tipo de tapón Reino Unido y Unión Europea
Intervalo de temperatura (métrico) Ambiente +7 °C a 75 °C
Tipo Incubadora microbiológica
Pantalla Digital
Estabilidad de la temperatura De ±0,3 °C a 37 °C
Uniformidad de temperatura De ±0,8 °C a 37 °C
Garantía 2 años de piezas y mano de obra
Dimensiones interiores (F x An x Al) 414 x 354 x 508 mm
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 565 × 530 × 720 mm
Peso con embalaje (métrico) 41 kg
Requisitos eléctricos 230 V, 50/60 Hz
Show More Show Less
Product Content Correction
Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.
Product Title
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.
Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.