Learn More
Cole-Parmer™ Compuesto de transferencia térmica de grasa
Código de producto. 11840500 Tienda Cole-Parmer Productos
Click to view available options
Material:
Grasa
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 11840500
Marca: Cole-Parmer™ 9378561
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Thermal Transfer Compound increases thermal conductivity in thermo wells for faster response time.
  • Designed to transfer heat away from heat-generating components.
  • Silicone-free heat sink compound increases thermal conductivity in thermo wells for faster response time in comparison to air.
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Increases thermal conductivity.
Material Grasa
Peso (imperial) 4 oz
Peso (métrico) 113.4 g
Tipo de producto Compuesto de transferencia térmica
Para utilizar con (equipo) Thermo Wells