Learn More
Christeyns™ Green'R Floor Cleaner
Green'R Floor es un limpiador multiusos muy eficaz.
43.70€ - 89.15€
Especificaciones
Tipo de producto | Neutral Detergent |
---|---|
Color-coded | No |
Formulario | Líquido concentrado |
pH | Neutral |
Línea de productos | Cleanware™ |
Código de producto | Marca | Formato | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Formato | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | ||||
17830255
|
Christeyns™
547509 |
Bottle | 250 x 20 mL |
89.15€
paquete de 250 |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
17810275
|
Christeyns™
547503 |
Can | 2 x 5 L |
43.70€
10 litros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | ||||
Descripción
- Brilla sin dejar rayas
- No espumante
- Aprobado para contacto con alimentos
Especificaciones
Neutral Detergent | |
Líquido concentrado | |
Cleanware™ | |
No estéril |
No | |
Neutral | |
Floral |
Seguridad y manipulación
Nombre del producto
Palabra de advertencia
Clasificación
Indicaciones de peligro
Consejos de prudencia
Otros peligros
- GreenR Floors
Palabra de advertencia
- Peligro
Clasificación
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
- H315-Provoca irritación cutánea.
- H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
- P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
- P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
- MIXTURE LIST-Contém: 2-Phosphonobutane-1,2,4-tricarboxylic acid, Isotridecanol, ethoxylated, sodium hydroxide