Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Acabado repelente al agua
- Resistencia a la temperatura hasta - 80°C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Divisor de rejilla |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cajas de 50 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cajas de 50 mm |
| Admite | 6 (6 Cubetas con D.E. inferior a 21 mm) y Cajas de 50 mm |
| Cantidad | 36/Paq. |
| Altura (métrico) | 30 mm |