Learn More
Tenak™ Separadores de gradillas
Tienda TENAK Productos
Click to view available options
Admite:
10 (10 Células de Menos de 12 mm de D.E. Viales)
10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior)
12 (12 Viales de menos de 10,25 mm de D.E.)
5 (Cubetas de menos de 25,25 mm de diámetro exterior)
6 (6 Cubetas con D.E. inferior a 21 mm) y Cajas de 50 mm
6 (6 Cubetas con un diámetro exterior inferior a 20 mm)
7 (7 Cubetas de Diámetro Exterior Inferior a 17 mm)
8 (8 cubetas con menos de 15 mm de diámetro exterior)
8 (8 cubetas con un diámetro exterior inferior a 15,5 mm)
9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13 mm)
9 (9 Cubetas de Viales de diámetro exterior inferior a 13,75 mm)
9 x 9 Cubetas de Viales de diámetro exterior <13,75 mm
Altura (métrico):
22 mm
30 mm
40 mm
65 mm
Tamaño de la unidad:
36 PCS
paquete de 36
Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Acabado repelente al agua
- Resistencia a la temperatura hasta - 80°C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Divisor de rejilla |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cajas de 50 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cajas de 50 mm |
| Admite | 8 (8 cubetas con menos de 15 mm de diámetro exterior) |
| Cantidad | 36/Paq. |
| Altura (métrico) | 30 mm |