Descripción
- Cartón resistente a temperaturas ultrabajas
- Acabado repelente al agua
- Resistencia a la temperatura hasta - 80°C
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Cartón |
| Forma | Cuadrada |
| Tipo | Divisor de rejilla |
| Para utilizar con (aplicación) | Para cajas de 32 mm |
| Para utilizar con (equipo) | Cajas de 32 mm |
| Admite | 10 (10 cubetas de menos de 12,25 mm de diámetro exterior) |
| Cantidad | 36/Paq. |
| Altura (métrico) | 22 mm |