Learn More
Sartorius Filtros de membrana de nitrato de celulosa estéril con rejilla
Filtros de membrana para el recuento de colonias, pruebas de partículas y microscopía: nitrato de celulosa (éster de celulosa), con rejilla, envasados individualmente y estériles
Marca:  Sartorius 11403--47----ACR
Detalles adicionales : Peso : 0.10000kg
 Ver más versiones de este producto
Código de producto. 10012281
  • 900.00€ / paquete de 1000
En stock
para ver el stock
Añadir a la cesta
Descripción
Descripción
Los filtros estériles envasados individualmente se han convertido desde hace tiempo en un estándar en el control de calidad microbiológico de rutina debido a los beneficios que ofrece al usuario. Están preesterilizados y listos para su uso y ahorran tiempo de preparación. Puesto que se envasan individualmente, se elimina la posibilidad de contaminación de filtros restantes en envases abiertos y cumplen con GLP, al contar con la identificación de filtro y el número de lote impresos en cada sobre individual. La creciente demanda de estos filtros ha requerido la construcción de una nueva máquina de envasado con estampado ultramoderno. Cada membrana se comprueba para garantizar que no esté dañada en modo alguno, se coloca correctamente sin deslizamiento bajo el sellado del borde, cuenta con una impresión de rejilla perfecta y no contiene partículas. Cada sobre se revisa para comprobar la legibilidad de las letras. Estos filtros de membrana cumplen con las siguientes normas: ISO 7704, ISO 7899-2, ISO 8199, ISO 9308-1 y EN 12780. Además, se han fabricado especialmente para su uso al mismo tiempo con conjuntos de almohadillas de nutrientes Sartorius de acuerdo con numerosas normativas internacionales y recomendaciones: farmacopeas internacionales, normas DIN e ISO, normas americanas para agua y alimentos, normativas de agua mineral, normativas sobre bebidas, como MEBAC o EBC, y recomendaciones del sector alimentario, como LMBG, NCA y ICUMSA. Todas las membranas se han fabricado con nitrato de celulosa (éster de celulosa), un material que garantiza una retención eficaz con altos caudales y un crecimiento de colonias óptimo. La rejilla impresa divide el área de filtración en 130 cuadrados, cada uno de 3,1 × 3,1 mm lo que facilita el recuento, especialmente para mayores recuentos de bacterias y para microcolonias, aunque no afecta al crecimiento. Los distintos colores de filtro permiten obtener el mejor contraste con colonias o partículas.
  • Extraordinarias tasas de recuperación para microorganismos
  • Hay disponibles membranas de alto caudal
  • Certificado de calidad
  • Irradiada con rayos gamma, 25 kGray
Especificaciones
Especificaciones
Blanca
1,2 μm
Negro
Estéril, envasado individualmente
47 mm
Nitrato de celulosa
Estériles
Hidrófilo
1000/paq.
Sugerencias de productos
Sugerencias de productos
Videos
Seguridad y manipulación
Seguridad y manipulación
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Sólido inflamable Categoría 1
Indicaciones de peligro
  • H228-Sólido inflamable.
Consejos de prudencia
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P230-Mantener humedecido con .
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P234-Conservar únicamente en el recipiente original.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P372-Riesgo de explosión en caso de incendio.
  • P375-Luchar contra el incendio a distancia, dado el riesgo de explosión.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.