Learn More
Vitlab™ Vaso de precipitados Griffin
Click to view available options
Capacidad (métrico):
50 ml
150 ml
250 ml
Tamaño de la unidad:
6 PCS
paquete de 12
Descripción
- Vasos de precipitados graduados transparentes
- Para la esterilización en autoclave, se recomiendan modelos con graduaciones elevadas
- Para conservar las marcas, se recomienda limpiar a una temperatura no superior a 60 °C
Especificaciones
Especificaciones
| Color | Transparente |
| Diámetro exterior (métrico) | 77 mm |
| Capacidad (métrico) | 250 ml |
| Material | PMP |
| Altura (métrico) | 95 mm |
| Cantidad | 12/paquete |
| Tipo | Vaso de precipitados |
| Esterilizables en autoclave | Esterilizable en autoclave |
| Graduated | Sí |
| Certificaciones/conformidad | ISO 7056 |
| Mostrar más |