Learn More
SPEX Certiprep™ Grinding cylinder Geno/Grinder Ceramic
Useful for mixing samples for extraction methods such as pesticide residue analysis or extracting oil from fish and seafood.
72.80€ - 80.60€
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) | Se utilizan dos cilindros vial de muestra |
---|---|
Cantidad de embalaje | Bolsas de 100 |
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Código de producto | Marca | Dimensiones (L x An) | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
12809055
|
SPEX Certiprep™
2183 |
9 x 22 mm |
72.80€
paquete de 100 |
En stock
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
15350432
|
SPEX Certiprep™
2185 |
4 x 8 mm |
80.60€
paquete de 100 |
Fecha estimada de envío: 25-09-2024
Inicie sesión para ver el stock |
|||||
Descripción
- Chemically inert
- Angle-cut end help shear the sample matrix and ensure good homogenisation and maximise extraction rates
Especificaciones
Se utilizan dos cilindros vial de muestra | |
Bolsas de 100 |