Learn More
Kinematica™ Accesorio de mezclado de acero inoxidable para mezclador de laboratorio MB 800
Código de producto. p-8014692 Tienda Kinematica Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
2000 ml
4000 ml
Tamaño de la unidad:
1 PCS
cada uno
Código de producto. 11999058
Marca: Kinematica™ 36050055
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
El accesorio de mezclado para MB 800 se compone de una junta y una cabeza de hoja de acero inoxidable, así como de una tapa con abertura para la adición de material.
Especificaciones
Capacidad (métrico) 4000 ml
Material de la hoja Acero inoxidable
Para utilizar con (equipo) MB 800